Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 825.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 39 to 42% (Complexometry) |
| Lineær formel | CaCO3 |
| Merck Index | 15,1659 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted acids |
| IUPAC navn | calcium; karbonat |
| Vis mere |