Få mere at vide
Calcium carbonate, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11381598
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11381598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010996.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Calcium carbonate is used in the purification of iron, refining of sugar from sugar beet, and flue gas desulfurization applications in fossil fuel power stations. It is used in blackboard chalk, printing and writing paper, paints, plastics, PVC cables, polypropylene compounds, thermosetting resins, adhesives, sealants, and decorating fillers. It is an abrasive, and an ingredient in many glazes. It is also used in the pharmaceutical industry as an inert filler for tablets and other pharmaceuticals. It is used as a base in many organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC navn calcium carbonate
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800°C (decomposition)
Fysisk form Powder
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metals basis)
Merck Index 14,1657
Opløselighedsinformation Very low solubility in water.
Formel vægt 100.09
Procent renhed 99.95%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.6583
Tæthed 2.930 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Kun brug til forskning
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt