Få mere at vide
Calciumcarbonat, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11301209
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301209 2 kg 2kg
11311209 100 g 100g
11391199 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011403.A3
 Begrænset vare
På lager
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Calciumcarbonat bruges til rensning af jern, raffinering af sukker fra sukkerroer og røggasafsvovling i kraftværker med fossilt brændstof. Det bruges i tavlekridt, tryk- og skrivepapir, maling, plast, PVC-kabler, polypropylenforbindelser, termohærdende harpikser, klæbemidler, fugemasser og dekorationsfyldstoffer. Det er et slibemiddel og en ingrediens i mange glasurer. Det bruges også i den farmaceutiske industri som et inert fyldstof til tabletter og andre lægemidler. Det bruges som base i mange organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC navn calcium; karbonat
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Meget lav opløselighed i vand.
Formel vægt 100.09
Brydningsindeks 1.6583
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 2.93