Få mere at vide
Calciumcarbonat, 98%
Artikelnummer. 11381749
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381749 500 g 500g
11391749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012365.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Fremstilling af maling, gummi, plast osv. Inden for fødevarer, kosmetik og lægemidler. Som jordforbedringsmiddel, neutralisator af overfladevand og som industriel syreneutralisator. Det bruges medicinsk som et calciumtilskud eller som et antacida. Det bruges også til industrielle formål. Calciumcarbonat er det mest udbredte mineral i papir-, plast-, malings- og belægningsindustrien. Hierarkiske hule calciumcarbonatpartikler viser en nyttig anvendelse som lægemiddelbærer mod kræft. Det spiller en væsentlig rolle for at katalysere alkoholyse af fedtstoffer og olier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fremstilling af maling, gummi, plast mv
  • Inden for fødevarer, kosmetik og lægemidler
  • Som jordforbedringsmiddel, neutralisator af overfladevand og som industriel syreneutralisator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
IUPAC navn calciumcarbonat
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 800 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98%
Merck Index 14,1657
Opløselighedsinformation Praktisk talt uopløselig i vand; Opløseligt i fortyndede syrer
Formel vægt 100.09
Procent renhed 98%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.6583
Tæthed 2.930 g/mL