Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbonate |
| Smeltepunkt | 825,0 °C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | CaCO3 |
| Fieser | 01,103; 02,57; 04,67; 05,89 |
| Merck Index | 15, 1659 |
| Vis mere |