Få mere at vide
Calciumcarbonat, 98%, rent, let pulver
Artikelnummer. 10360344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10360344 100 g Plastflaske 100g
10450831 500 g Plastflaske 500g
10463755 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10360344 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 403811000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbonate
Smeltepunkt 825,0 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form fint pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 97,5% min. (Kompleksometri)
Lineær formel CaCO3
Fieser 01,103; 02,57; 04,67; 05,89
Merck Index 15, 1659
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede syrer
IUPAC navn calciumcarbonat
Formel vægt 100.09
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Plastflaske