Få mere at vide
Calcium Carbonate, 98+%, Extra Pure, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10101710 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 kg
3 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
3kg
5kg
Artikelnummer. 10101710
Brand: Fisher Chemical C/1040/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Calcium Carbonate, 98+%, Extra Pure, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 471-34-1
Molekylær formel CCaO3
Molekylvægt (g/mol) 100.09
MDL nummer MFCD00010906
InChI nøgle VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium carbonate
SMIL [Ca++].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 825°C
Farve White
pH 8 to 9
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Formel vægt 100.09g/mol
Emballage Plastic powder jar