Få mere at vide
Calciumcarbid, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Calciumcarbid bruges som afsvovlingsmiddel, dehydrant af stål, brændstof til stålfremstilling, kraftig deoxideringsmiddel og som kilde til acetylengas. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af calciumcyanamid, ethylen, chloroprengummi, eddikesyre, dicyandiamid og cyanidacetat. Det bruges i hårdmetallamper, legetøjskanoner som big-bang-kanonen og bambuskanonen. Det er forbundet med calciumphosphid og bruges i flydende, selvantændende flådesignalblus. Yderligere er det involveret i reduktionen af kobbersulfid til metallisk kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium carbide |
| Smeltepunkt | 2300°C |
| Farve | Grå til sort |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 3909011 |
| Formel vægt | 64.09 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Udseende | Grayish black lump |
| Tæthed | 2.22 g/cm3 |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium carbide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P334-Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium carbide, Calcium oxide