Få mere at vide
Calciumcarbid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337877
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337877 1 kg 1kg
11327877 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337877 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014308.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-20-7 | C2Ca
Calciumcarbid bruges som afsvovlingsmiddel, dehydrant af stål, brændstof til stålfremstilling, kraftig deoxideringsmiddel og som kilde til acetylengas. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af calciumcyanamid, ethylen, chloroprengummi, eddikesyre, dicyandiamid og cyanidacetat. Det bruges i hårdmetallamper, legetøjskanoner som big-bang-kanonen og bambuskanonen. Det er forbundet med calciumphosphid og bruges i flydende, selvantændende flådesignalblus. Yderligere er det involveret i reduktionen af kobbersulfid til metallisk kobber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-20-7
Molekylær formel C2Ca
MDL nummer MFCD00010905
Synonym calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium carbide
Smeltepunkt 2300°C
Farve Grå til sort
Fysisk form Lump
Mængde 1 kg
Beilstein 3909011
Formel vægt 64.09
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Grayish black lump
Tæthed 2.22 g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium carbide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P334-Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide