Tekniske data
| Kogepunkt | 2300°C |
| Smeltepunkt | 2160°C |
| CAS | 75-20-7 |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C2Ca |
| MDL nummer | 10905 |
| InChI nøgle | UIXRSLJINYRGFQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Ca++].[C-]#[C-] |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Calcium carbide
- Fare
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P231-Håndteres under inaktiv gas.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium carbide, Calcium oxide