Få mere at vide
Calcium carbide, 72-82%
Artikelnummer. p-3776870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
Artikelnummer. 10646124
Brand: Thermo Scientific Acros 389792500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-20-7 | C2Ca | 64.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-20-7
Molekylær formel C2Ca
Molekylvægt (g/mol) 64.1
MDL nummer MFCD00010905
Synonym calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Tekniske data
Kogepunkt 2300.0°C
Kemisk navn eller materiale Calcium carbide
Smeltepunkt 2160.0°C
Farve Grå
Fysisk form Lump
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 12 to 23% (CaO) (Complexometry)
Lineær formel CaC2
Merck Index 15, 1658
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses
Formel vægt 64.1
Procent renhed 72 to 82%
Identifikation Positive
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium carbide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer\, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium carbide, Calcium oxide