Få mere at vide
Calciumbromid, ultra tør, 99,978% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373857 1 g 1g
11363857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035684.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-41-5 | Br2Ca | 199.886 g/mol
CaBr2 bruges hovedsageligt som en tæt vandig opløsning til borevæske. Det bruges også i neurosemedicin, fryseblandinger, fødevarekonserveringsmidler, fotografering og brandhæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-41-5
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.886
MDL nummer MFCD00010902
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC navn calcium; dibromid
SMIL [Ca+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 806°C to 812°C
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide
Smeltepunkt 730°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel CaBr2
Merck Index 14,1654
Opløselighedsinformation It is soluble in water,alcohol and acetone.
Formel vægt 199.9
Procent renhed 99.978%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.353 g/mL