Få mere at vide
Calcium bromide hydrate, extra pure
Artikelnummer. p-4813379 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
Artikelnummer. 15129323
Brand: Thermo Scientific Acros 450632500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71626-99-8
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.89
MDL nummer MFCD00149608
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdibromid
SMIL [Ca++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide hydrate
Smeltepunkt 730.0°C
Mængde 250 g
Lineær formel CaBr2·xH2O
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless to slightly hazy
Formel vægt 199.9
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium bromide, hydrate