Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium bromide hydrate |
| Smeltepunkt | 730,0 °C |
| Mængde | 250 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CaBr2·xH2O |
| Opløselighedsinformation | (10% i vand) Klar, farveløs til let diset |
| Formel vægt | 199.9 |
| Grad | Ekstra ren |
Sikkerhed og håndtering
- Calcium bromide hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate