Få mere at vide
Calciumbromidhydrat, ekstra rent
Artikelnummer. 15109323 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15109323 2.5 kg 2.5kg
15129323 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15109323 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450630025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71626-99-8
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.89
MDL nummer MFCD00149608
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdibromid
SMIL [Ca++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide hydrate
Smeltepunkt 730,0 °C
Mængde 2.5 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel CaBr2·xH2O
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs til let diset
Formel vægt 199.9
Grad Ekstra ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate