Få mere at vide
Calciumbromidhydrat, til analyse
Artikelnummer. 10480911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10480911 500 g Plastflaske 500g
10572271 1 kg Plastflaske 1kg
10544664 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10480911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 300845000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71626-99-8
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.89
MDL nummer MFCD00149608
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdibromid
SMIL [Ca++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide hydrate
Smeltepunkt 730,0 °C
Navn note Til analyse
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Lineær formel CaBr2·xH2O
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1420 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol
Formel vægt 199.9
Procent renhed ≥83,0% (Kompleksometri) (CaBr2)
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide, hydrate