Få mere at vide
Calcium bromide hydrate, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7059386
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11415210
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044497.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71626-99-8
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.89
MDL nummer MFCD00149608
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdibromid
SMIL [Ca++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 199.90 (Anhydrous)
Procent renhed 99.999%