Få mere at vide
Calciumbromidhydrat, 99,999% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11425210
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425210 100 g 100g
11415210 25 g 25g
11435210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425210 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044497.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71626-99-8
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.89
MDL nummer MFCD00149608
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdibromid
SMIL [Ca++].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 199,90 (Vandfri)
Procent renhed 99.999%