Få mere at vide
Calcium bromide hydrate, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium bromide hydrate |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Formel vægt | 199.90 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.999% |