Få mere at vide
Calcium bromide, anhydrous, 99.5%
Artikelnummer. p-4407311
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11335059
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087893.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Photography, Dehydrating Agent, Manufacturing of Mineral Water | CAS: 7789-41-5 | Br2Ca | 199.886 g/mol
Calciumbromid er et dehydrerende middel, der bruges til fotografering, fødevarekonserveringsmidler, træbeskyttelsesmidler, brandhæmmere og fryseblandinger. Det bruges som et oxidationsmiddel til kontrol med kviksølvemissioner. Det er meget udbredt til fremstilling af borevæsker, færdiggørelsesvæsker og boremudderformuleringer. Det finder også anvendelse ved fremstilling af mineralvand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-41-5
Molekylær formel Br2Ca
Molekylvægt (g/mol) 199.886
MDL nummer MFCD00010902
InChI nøgle WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC navn calcium; dibromid
SMIL [Ca+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 806°C to 812°C
Kemisk navn eller materiale Calcium bromide
Smeltepunkt 730°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Formel vægt 199.9
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White to off-white powder or beads
Tæthed 3.353
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Calcium bromide