Få mere at vide
Calciumborid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308878
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308878 5 g 5g
11398868 25 g 25g
11318878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041722.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
Calciumborid bruges som et elektrode (katode) materiale og n-type termoelektriske materialer. Det bruges til fremstilling af borlegeret stål, som et deoxidationsmiddel ved fremstilling af iltfrit kobber. Det bruges yderligere som en antioxidant i kulstofbundne ildfaste materialer. Det fungerer som et nyt materiale, der bruges i den nukleare industri til neutronforebyggende, højrent metalborid (TiB 2 , ZrB 2 , HfB 2 ) og højrent borlegering (Ni-B, Co-B, Cu-b).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-99-7
Molekylær formel B6Ca
Molekylvægt (g/mol) 104.938
MDL nummer MFCD00148904
InChI nøgle AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 16212529
SMIL B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium boride
Smeltepunkt 2235°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 104.95
Procent renhed 99.5%
Tæthed 2.30 g/mL