Få mere at vide
Calcium boride, 95+% Artikelnummer.: 11378868
Calcium boride, 95+%
Artikelnummer. 11378868
250 g, 250g
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 11378868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041721.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-99-7
Molekylær formel B6Ca
Molekylvægt (g/mol) 104.938
MDL nummer MFCD00148904
InChI nøgle AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuideVis mereVis mindre
PubChem CID 16212529
SMIL B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium boride
Smeltepunkt 2235°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Dissolves slowly in acids
Formel vægt 104.95
Procent renhed ≥95%
Tæthed 2.30 g/mL
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerM15K025 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/07/2024 Artikelnummer041721.A1,041721.30,041721.18
PartinummerY29I036 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/01/2023 Artikelnummer041721.A1,041721.30,041721.18
PartinummerN10I016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer041721.A1,041721.30,041721.18
PartinummerF12Y045 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer041721.A1,041721.30,041721.18
PartinummerC07T032 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer041721.A1,041721.30,041721.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Calcium boride, 95+% >