Få mere at vide
Calciumbis(trifluormethylsulfonyl)imimid
Artikelnummer. 15412717
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15412717 250 mg 250mg
15492707 1 g 1g
15402717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15412717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046533.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 165324-09-4 | C4CaF12N2O8S4 | 600,349 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 165324-09-4
Molekylær formel C4CaF12N2O8S4
Molekylvægt (g/mol) 600.349
MDL nummer MFCD14156019
InChI nøgle WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium bis trifluoromethylsulfonyl imide, calcium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, calcium ii triflimide, calcium trifluoromethanesulfonimide, calcium bistrifluoromethanesulfonimide, calcium bis trifluoromethylsulfonyl amide, calcium bis bistriflylimide anion, calcium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, bis bis trifluoromethylsulfonyl amino calcium, bis trifluoromethanesulfonyl imide calcium ii salt
PubChem CID 46242197
IUPAC navn calcium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smeltepunkt >300°C
Lineær formel [(CF3SO2)2N]2Ca
Mængde 250 mg
FN nummer UN1759
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 600.35
Fysisk form Fast stof