Få mere at vide
Calciumbenzoathydrat, 98%, vand <8%
Artikelnummer. 11449493
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449493 500 g 500g
11439493 100 g 100g
11459493 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12358.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2090-05-3 | C19H20O4 | 312,37 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Calciumbenzoathydrat bruges i fødevareindustrien som konserveringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,6 g
/100 ml ved 0 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2090-05-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium benzoate hydrate
Navn note Vand <8%
Molekylær formel C14H10CaO4
MDL nummer MFCD09953675
Mængde 500 g
Synonym calcium benzoate, calcium dibenzoate, unii-3qde968mkd, 3qde968mkd, benzoic acid, calcium salt, benzoic acid calcium, acmc-20alj1, calcium 2+ dibenzoate, calcium benzoate, reagent, e213
benzoic acid
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (2,6g/100ml ved 0 °C).
InChI nøgle NSQPPSOSXWOZNH-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ca++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn calcium; dibenzoat
Molekylvægt (g/mol) 282.31
PubChem CID 62425
Formel vægt 282,32 (Vandfri)
Procent renhed 98%