Få mere at vide
Calciumbenzoathydrat, 98%, vand <8%
Artikelnummer. 11439493
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439493 100 g 100g
11449493 500 g 500g
11459493 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439493 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12358.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2090-05-3 | C19H20O4 | 312,37 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Calciumbenzoathydrat bruges i fødevareindustrien som konserveringsmiddel.
Opløselighed Opløseligt i vand (2,6 g
/100 ml ved 0 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2090-05-3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium benzoate hydrate
Navn note Water <8%
Molekylær formel C19H20O4
MDL nummer MFCD00167164
Mængde 100 g
Synonym bis 4-glycidyloxyphenyl methane, bis 4-glycidyloxy phenyl methane, bis 4-oxiran-2-yl methoxy phenyl methane, para-para-bfdge, p,p-bfdge, diphenylolmethane diglycidyl ether, 2,2'-methylenebis p-phenyleneoxymethylene bisoxirane, bis p-2,3-epoxypropoxy phenyl methane, 4,4'-methylenebisphenol diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-methylenebis 4,1-phenyleneoxymethylene bis
Opløselighedsinformation Soluble in water (2.6g/100ml at 0°C).
InChI nøgle XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)CC3=CC=C(C=C3)OCC4CO4
IUPAC navn 2-[[4-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]methyl]phenoxy]methyl]oxiran
Molekylvægt (g/mol) 312.37
PubChem CID 91511
Formel vægt 282.32 (Anhydrous)
Procent renhed 98%