Få mere at vide
Calcium b-hydroxy-b-methylbutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrate |
| CAS | 135236-72-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 2 C5 H9 O3 . Ca |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid calcium salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].CC(C)(O)CC(=O)[O-].CC(C)(O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;3-hydroxy-3-methyl-butanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.32 |
| Vis mere |