missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Calcium Ascorbate Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30347481
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30347481 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30347481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC1450251G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ascorbic acid calcium salt dihydrate
CAS 5743-28-2
Molekylær formel 2 C6 H7 O6 . Ca . 4 H2 O
Mængde 1 g
Synonym Calcium ascorbate, Calcium di[(R)-2-[(S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate] dihydrate
InChI formel InChI=1S/2C6H8O6.Ca.4H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2/t2*2-,5+;;;;;/m00...../s1
SMIL O.O.O.O.[Ca+2].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O.OC[C@H](O)[C@H]2OC(=O)C(=C2[O-])O
IUPAC navn calcium;(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate;tetrahydrate
Molekylvægt (g/mol) 462.37
Formel vægt 462.0534
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.