Få mere at vide
Calcium Arsenate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium Arsenate |
| CAS | 7778-44-1 |
| Molekylær formel | 2 As O4 . 3 Ca |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Calcium Arsenate, Chip-Cal Granular, Cucumber Dust, Pencal, Spra-cal, Tricalcium Arsenate |
| InChI formel | InChI=1S/2AsH3O4.3Ca/c2*2-1(3,4)5;;;/h2*(H3,2,3,4,5);;;/q;;3*+2/p-6 |
| SMIL | [Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-] |
| IUPAC navn | tricalcium;trioxido(oxo)-λ^{5}-arsane |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.072 |
| Formel vægt | 397.69 |