Få mere at vide
Calcium arsenate, 95%
Artikelnummer. p-4781834
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Pakningsgruppe II
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11323618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039219.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7778-44-1 | As2Ca3O8 | 398.069 g/mol
Calciumarsenat bruges også til vejrbestandig træbehandling. Det blev primært brugt i vindyrkning i fortiden. det blev hovedsageligt brugt mod kuglesnudebillen i bomuldsdyrkning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-44-1
Molekylær formel As2Ca3O8
Molekylvægt (g/mol) 398.069
MDL nummer MFCD00049407
InChI nøgle RMBBSOLAGVEUSI-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium arsenate, pencal, cucumber dust, spra-cal, calcium-o-arsenate, chip-cal granular, tricalcium arsenate, calcium orthoarsenate, kalziumarseniat german, arsenic acid, calcium salt
PubChem CID 24501
IUPAC navn tricalcium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsan
SMIL [O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium arsenate
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 95%
Opløselighedsinformation It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents
Formel vægt 398.03
Emballage Pakningsgruppe II
Tæthed 3.62 g/cm3 at 20°C