Få mere at vide
Calcium aluminum oxide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11348077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348077 100 g 100g
11328077 5 g 5g
11338077 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022646.22
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 12042-68-1 | Al2CaO4 | 158.037 g/mol
Calciumaluminiumoxid bruges som en forløber i produktionen af naphthadampreformeringskatalysatorer, raffinaderigasdampreformeringskatalysatorer, aluminiumchlorhydrat, sekundære carbonhydriddampreformeringskatalysatorer. Det bruges også til fremstilling af ildfaste og cementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12042-68-1
Molekylær formel Al2CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.037
MDL nummer MFCD00049722
InChI nøgle XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
PubChem CID 159415
IUPAC navn calcium;oxido(oxo)aluminium
SMIL [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Calcium aluminum oxide
Smeltepunkt 1600°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.02
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.981
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.