Få mere at vide
Calcium aluminum oxide, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11328077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11328077 5 g 5g
11338077 25 g 25g
11348077 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 022646.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12042-68-1 | Al2CaO4 | 158.037 g/mol
Calciumaluminiumoxid bruges som en forløber i produktionen af naphthadampreformeringskatalysatorer, raffinaderigasdampreformeringskatalysatorer, aluminiumchlorhydrat, sekundære carbonhydriddampreformeringskatalysatorer. Det bruges også til fremstilling af ildfaste og cementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12042-68-1
Molekylær formel Al2CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.037
MDL nummer MFCD00049722
InChI nøgle XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
PubChem CID 159415
IUPAC navn calcium;oxido(oxo)aluminium
SMIL [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium aluminum oxide
Smeltepunkt 1600°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 158.02
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.981