Få mere at vide
Calcium alfa-D-isosaccharinat, 98% (analyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458540
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458540 5 g 5g
11410710 0.25 g 0.25g
11468540 1 g 1g
11478540 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11458540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044371.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84324-95-8 | C12H22CaO12
m alfa-D-isosaccharinat bruges til at forebygge eller behandle lavt calcium i blodet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84324-95-8
Molekylær formel C12H22CaO12
MDL nummer MFCD04039767
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium alpha-D-isosaccharinate
Farve Brun
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (Analyse)
Lineær formel [CO2C(OH)(CH2OH)CH2HCOHCH2OH]2Ca
Formel vægt 398.38
Procent renhed 98%