Få mere at vide
Calciumacetatmonohydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium acetate monohydrate |
| Smeltepunkt | 160.0°C |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | (CH3CO2)2Ca·H2O |
| Merck Index | 15,1649 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: soluble |
| Formel vægt | 176.19 |
| Grad | ACS-reagens |
| Emballage | Plastflaske |
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu