Få mere at vide
Calciumacetatmonohydrat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12645027 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12645027 500 g Plastflaske 500g
12625027 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12645027 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446355000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5743-26-0 | C4H6CaO4·H2O | 176,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-26-0
Molekylær formel C4H6CaO4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 176.19
InChI nøgle XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC navn calcium; diacetat; hydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium acetate monohydrate
Smeltepunkt 160,0 °C
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3CO2)2Ca·H2O
Merck Index 15,1649
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 176.19
Grad ACS-reagens