Få mere at vide
Calciumacetatmonohydrat, ACS-reagens, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15695400
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15695400 100 g Poly flaske 100g
15605410 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15695400 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 402850100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    619.80 DKK / 100g
    Spare 80.20 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-03-2027
ACS reagens,≥ 99,0 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-26-0
Molekylær formel C4H8CaO5
Molekylvægt (g/mol) 176.181
MDL nummer MFCD00150019
InChI nøgle XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC navn calcium; diacetat; hydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium acetate monohydrate
Farve Hvid
Mængde 100 g
Lineær formel Ca(CH3CO2)2 · H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 176,18 g/mol
Procent renhed ≥99%
Emballage Poly flaske
Udseende Pulver