Få mere at vide
Calciumacetatmonohydrat, ACS-reagens, ≥99%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium acetate monohydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Lineær formel | Ca(CH3CO2)2 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 176,18 g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Emballage | Poly flaske |
| Udseende | Pulver |