Få mere at vide
Calciumacetatmonohydrat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11316798
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316798 250 g 250g
11306798 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013446.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 5743-26-0 | C4H8CaO5 | 176,181 g/mol
Calciumacetatmonohydrat bruges til at udfælde oxalater i opløsning. Det bruges til at kontrollere fosfatniveauet i blodet og derved kontrollere knogleproblemerne. Det er også involveret i neutraliseringen af fluor i vand. Desuden bruges det som fødevaretilsætning hovedsageligt i slikprodukter. Ud over dette tjener det som en stabilisator, buffer og sekvestreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5743-26-0
Molekylær formel C4H8CaO5
Molekylvægt (g/mol) 176.181
MDL nummer MFCD00150019
InChI nøgle XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC navn calcium; diacetat; hydrat
SMIL CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium acetate monohydrate
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99%
Tæthed 1,5 g/cm3
Beilstein 3692527
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i methanol og hydrazin. Uopløseligt i ethanol, acetone og benzen.
Formel vægt 176,18 (158,17 Vandfri)
Grad ACS