Få mere at vide
Calcium acetate monohydrate, ACS, 99.0% min
Beskrivelse
Calciumacetatmonohydrat bruges til at udfælde oxalater i opløsning. Det bruges til at kontrollere fosfatniveauet i blodet og derved kontrollere knogleproblemerne. Det er også involveret i neutraliseringen af fluor i vand. Desuden bruges det som fødevaretilsætning hovedsageligt i slikprodukter. Ud over dette tjener det som en stabilisator, buffer og sekvestreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium acetate monohydrate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Beilstein | 3692527 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in methanol and hydrazine. Insoluble in ethanol,acetone and benzene. |
| Formel vægt | 176.18 (158.17 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Vis mere |