Få mere at vide
Calciumacetathydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af FCC, E263, 99,0-100,5% (baseret på vandfrit stof), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15682710
Skift visning
Mængde:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15682710 1 kg 1kg
15602720 6 x 1 kg Pakke med 6
15692710 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15682710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 250111KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Puriss., Opfylder analytiske specifikationer af FCC, E263, 99,0-100,5% (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114460-21-8
Molekylær formel C4H6CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD00012448
InChI nøgle VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdiacetat
SMIL [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium Acetate Hydrate
Navn note Meets analytical specification of FCC
Mængde 1 kg
Lineær formel (CH3COO)2Ca · xH2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3692527
Formel vægt 158.17g/mol (anhydrous basis)
Procent renhed 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grad puriss.