Få mere at vide
Calciumacetathydrat, Puratronic™ 99,9965% (metalbasis)
Artikelnummer. 11362068
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362068 5 g 5g
11352068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012974.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158,17 g/mol
Calciumacetat er blevet brugt til krystallisation af proteiner, såsom human annexin II og den bakterielle hæm-oxygenase (Hmu O), og af et kompleks af human CDK6 med et virus-kodet cyclin. Det er blevet brugt til fremstilling af metalliske sæber og syntetiske harpikser, i smøremidler som korrosionsinhibitor og som bejdsemiddel til farvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114460-21-8
Molekylær formel C4H6CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD00012448
InChI nøgle VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdiacetat
SMIL [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium acetate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Beilstein 3692527
Merck Index 14,1646
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol,hydrazine insoluble in acetone,ethanol and benzene.
Formel vægt 158.17 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9965%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.5 g/mL