Få mere at vide
Calciumacetathydrat, 99%
Beskrivelse
Calciumacetathydrat bruges som en forløber til at producere calciumioner i udviklingen af calciumoxidbaseret mesoporøst kuldioxidsorbent. Det er en aktiv bestanddel af pyroligne syremodificeret kalksten. Det anvendes til fremstilling af magnetit-calciumphosphat-kerne-skal nanopartikler. Det tjener som et råmateriale til fremstilling af hydroxyapatit-wollastonit-kompositter. Ydermere fungerer det som et tværbindingsmiddel i den mikrofluidiske produktion af alginathydrogel-mikroperler. Ud over dette bruges det til at inducere krystallisation af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Calciumacetathydrat bruges som en precursor til at producere calciumioner i udviklingen af calciumoxidbaseret mesoporøst kuldioxidsorbent. Det er en aktiv bestanddel af pyroligne syremodificeret kalksten. Det anvendes til fremstilling af magnetit-calciumphosphat-kerne-skal nanopartikler. Det tjener som et råmateriale til fremstilling af hydroxyapatit-wollastonit-kompositter. Ydermere fungerer det som et tværbindingsmiddel i den mikrofluidiske produktion af alginathydrogel-mikroperler. Ud over dette bruges det til at inducere krystallisation af proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Calcium acetate hydrate |
| Smeltepunkt | (decomposition) |
| Tæthed | 1.5 |
| Lineær formel | Ca(OOCCH3)2·xH2O |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3692527 |
| Merck Index | 14,1646 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 158.17 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99% |