Få mere at vide
Calciumacetathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407137
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11407137
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14947.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Calciumacetathydrat bruges som en forløber til at producere calciumioner i udviklingen af calciumoxidbaseret mesoporøst kuldioxidsorbent. Det er en aktiv bestanddel af pyroligne syremodificeret kalksten. Det anvendes til fremstilling af magnetit-calciumphosphat-kerne-skal nanopartikler. Det tjener som et råmateriale til fremstilling af hydroxyapatit-wollastonit-kompositter. Ydermere fungerer det som et tværbindingsmiddel i den mikrofluidiske produktion af alginathydrogel-mikroperler. Ud over dette bruges det til at inducere krystallisation af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Calciumacetathydrat bruges som en precursor til at producere calciumioner i udviklingen af calciumoxidbaseret mesoporøst kuldioxidsorbent. Det er en aktiv bestanddel af pyroligne syremodificeret kalksten. Det anvendes til fremstilling af magnetit-calciumphosphat-kerne-skal nanopartikler. Det tjener som et råmateriale til fremstilling af hydroxyapatit-wollastonit-kompositter. Ydermere fungerer det som et tværbindingsmiddel i den mikrofluidiske produktion af alginathydrogel-mikroperler. Ud over dette bruges det til at inducere krystallisation af proteiner.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114460-21-8
Molekylær formel C4H6CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD00012448
InChI nøgle VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calciumdiacetat
SMIL [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium acetate hydrate
Smeltepunkt (decomposition)
Tæthed 1.5
Lineær formel Ca(OOCCH3)2·xH2O
Mængde 500 g
Beilstein 3692527
Merck Index 14,1646
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 158.17 (Anhydrous)
Procent renhed 99%