Få mere at vide
Calcium acetate hydrate, 99%, extra pure
Artikelnummer. p-4509929 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10772251
Brand: Thermo Scientific Acros 211052500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114460-21-8
Molekylær formel C4H6CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD00012448
InChI nøgle VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acetic acid, calcium salt hydrate
IUPAC navn calciumdiacetat
SMIL [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium acetate hydrate
Farve Hvid
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Fysisk form Powder and/or Agglomerates
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Merck Index 14,1646
Opløselighedsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 158.17
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske