Få mere at vide
Calciumacetat hydrerer, 99%, ekstra rent
Artikelnummer. 10772251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10772251 250 g Plastflaske 250g
10782441 1 kg Plastflaske 1kg
11331440 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211052500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.68 DKK
    239.65 DKK / 250g
    Spare 26.03 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114460-21-8
Molekylær formel C4H6CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer MFCD00012448
InChI nøgle VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acetic acid, calcium salt hydrate
IUPAC navn calciumdiacetat
SMIL [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium acetate hydrate
Farve Hvid
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Fysisk form Powder and/or Agglomerates
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Lineær formel (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Merck Index 14,1646
Opløselighedsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vægt 158.17
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske