Tekniske data
| CAS | 62-54-4 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | C4H6CaO4 |
| MDL nummer | MFCD00012448 |
| InChI nøgle | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
| IUPAC navn | calciumdiacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.17 |