Få mere at vide
Calcium Acetate, Extra Pure, SLR, Dried, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072894 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Artikelnummer. 10355120
Brand: Fisher Chemical C/0920/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 62-54-4
Molekylær formel C4H6CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer 12448
InChI nøgle VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium diacetate
SMIL [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Farve White
pH 7.6
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 158.17g/mol
Emballage Plastic powder jar