Få mere at vide
Calcium Acetate, Extra Pure, SLR, Dried, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10355120 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10355120 250 g 250g
10588220 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10355120 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/0920/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 62-54-4
Molekylær formel C4H6CaO4
Molekylvægt (g/mol) 158.17
MDL nummer 12448
InChI nøgle VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn calcium diacetate
SMIL [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Farve White
pH 7.6
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 158.17g/mol
Emballage Plastic powder jar