missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Calcium a-Hydroxy-γ-Methylmercaptobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic Acid Calcium Salt |
| CAS | 4857-44-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 2 C5 H9 O3 S . Ca |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Butanoic acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1), Butyric acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1) (8CI), Calcium DL-2-hydroxy-4-methylthiobutyrate, Calcium DL-α-hydroxy-γ-methylthiobutyrate, Calcium α-hydroxy-γ-methylmercaptobutyra |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O3S.Ca/c2*1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2*4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | [Ca+2].CSCCC(O)C(=O)[O-].CSCCC(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | calcium;2-hydroxy-4-methylsulfanylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 338.454 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?