Få mere at vide
Calcium, 99%, turnings, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10390474 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10390474 25 g Glass bottle 25g
10129991 100 g Glass bottle 100g
10139991 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10390474 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365740250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-70-2
Molekylær formel Ca
Molekylvægt (g/mol) 40.08
MDL nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI nøgle OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hsdb 273, kalzium, calcium, elemental, sy7q814vup, atom, compounds, chelate, elemental, ingot, unii-sy7q814vup
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC navn calcium
SMIL [Ca]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Calcium
Farve Colorless to Yellow
Navn note 99%
Mængde 25 g
Emballage Glass bottle
Analyseprocentområde 99%
Form Liquid
Lineær formel Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formel vægt 40.07
Procent renhed ≥98.5% (Titrimetry other)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P223-Undgå kontakt med vand.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.