Tekniske data
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Calcium |
| Farve | Grå |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 845,0 °C |
| Kogepunkt | 1484,0 °C |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Form | Granulær |
| Lineær formel | Ca |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Calcium
- Fare
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
- H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
- P223-Undgå kontakt med vand.
- P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
- P370+P378-Ved brand: Anvend kuldioxid til brandslukning.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.